Avantor® Hichrom HI-LAP, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI46-25-010-25EA 1130 EUR
HI46-25-010-25 HI46-32-010-25
Avantor® Hichrom HI-LAP, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säule für Lipide, Sterole und Triglyceridanalyse.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.