Avantor® Hichrom HI-PAH, GC-Säulen
Lieferant: VWR
Avantor® Hichrom
HI48-25-025-30EA 1090 EUR
HI48-25-025-30 HI48-18-010-20 HI48-25-015-30
Avantor® Hichrom HI-PAH, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säule für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.