Avantor® Hichrom HI-1 PONA, GC-Säulen
Lieferant: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI57-20-050-100EA 2480 EUR
HI57-20-050-100 HI57-20-050-50 HI57-25-050-100 HI57-25-100-150
Avantor® Hichrom HI-1 PONA, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Optimierte Phase für DHA (Detaillierte Kohlenwasserstoffanalyse), PONA, PIANO und PNA-Analyse.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.