Avantor® Hichrom HI-VOC 1, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI64-25-100-30EA 1090 EUR
HI64-25-100-30 HI64-25-100-60 HI64-25-150-30 HI64-25-150-60 HI64-25-200-30 HI64-25-200-60 HI64-25-300-30 HI64-25-300-60 HI64-32-100-105 HI64-32-100-30 HI64-32-100-60 HI64-32-100-75 HI64-32-150-105 HI64-32-150-30 HI64-32-150-60 HI64-32-150-75 HI64-32-200-105 HI64-32-200-30 HI64-32-200-60 HI64-32-200-75 HI64-32-300-105 HI64-32-300-30 HI64-32-300-60 HI64-32-300-75 HI64-32-500-105 HI64-32-500-30 HI64-32-500-60 HI64-32-500-75 HI64-53-100-30 HI64-53-100-60 HI64-53-100-75 HI64-53-150-30 HI64-53-150-60 HI64-53-150-75 HI64-53-200-30 HI64-53-200-60 HI64-53-200-75 HI64-53-300-30 HI64-53-300-60 HI64-53-300-75 HI64-53-500-30 HI64-53-500-60 HI64-53-500-75
Avantor® Hichrom HI-VOC 1, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für flüchtige, organische Verbindungen (VOC), Lösungsmittel und auswaschbare Verbindungen. Aufgrund der hohen max. Temperatur sind sie ideal für die Konfiguration zweier paralleler Säulenkonfig. im selben Ofen. Eine gute Alternative zum HI-624 mit unterschiedlicher Selektivität. Es ist robuster als das HI-624 und kann bei höheren Temperaturen betrieben werden.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.