Avantor® Hichrom HI-VOC 2, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI65-25-100-30EA 1090 EUR
HI65-25-100-30 HI65-25-100-60 HI65-25-150-30 HI65-25-150-60 HI65-25-200-30 HI65-25-200-60 HI65-25-300-30 HI65-25-300-60 HI65-32-100-105 HI65-32-100-30 HI65-32-100-60 HI65-32-100-75 HI65-32-150-105 HI65-32-150-30 HI65-32-150-60 HI65-32-150-75 HI65-32-200-105 HI65-32-200-30 HI65-32-200-60 HI65-32-200-75 HI65-32-2000-7.5 HI65-32-300-105 HI65-32-300-30 HI65-32-300-60 HI65-32-300-75 HI65-32-500-105 HI65-32-500-30 HI65-32-500-60 HI65-32-500-75 HI65-32-700-105 HI65-32-700-30 HI65-32-700-60 HI65-32-700-75 HI65-53-083-15 HI65-53-100-30 HI65-53-100-60 HI65-53-100-75 HI65-53-150-30 HI65-53-150-60 HI65-53-150-75 HI65-53-200-30 HI65-53-200-60 HI65-53-200-75 HI65-53-300-30 HI65-53-300-60 HI65-53-300-75 HI65-53-500-30 HI65-53-500-60 HI65-53-500-75 HI65-53-700-30 HI65-53-700-60 HI65-53-700-75 HIGCHI65-15-080-10 HIGCHI65-20-100-10 HIGCHI65-25-140-60
Avantor® Hichrom HI-VOC 2, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für flüchtige, organische Verbindungen (VOC), Lösungsmittel und auswaschbare Verbindungen. Aufgrund der hohen max. Temperatur sind sie ideal für die Konfiguration zweier paralleler Säulenkonfig. im selben Ofen. Eine gute Alternative zum HI-624 mit unterschiedlicher Selektivität. Es ist robuster als das HI-624 und kann bei höheren Temperaturen betrieben werden.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Phase name HI-VOC 2 HI-VOC 2
Phase composition Für flüchtige organische Verbindungen entwickelte proprietäre Phase Proprietary Phase developed for Volatile Organic Compounds
Crossbond Yes Yes