Avantor® Hichrom HI-DEX DET Beta, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI68-25-015-15EA 873 EUR
HI68-25-015-15 HI68-25-015-25 HI68-25-015-30 HI68-25-015-50 HI68-25-015-60 HI68-25-025-15 HI68-25-025-25 HI68-25-025-30 HI68-25-025-50 HI68-25-025-60 HI80-10-010-10 HI80-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-DEX DET Beta, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Nützlich für die Analyse chiraler Verbindungen in Duftstoffen, Pestiziden und Pharmazeutika, bei denen die Bestimmung des Enantiomerenverhältnisses in einer Probe erforderlich ist.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.