Avantor® Hichrom HI-65 HT, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI47-25-010-15EA 577 EUR
HI47-25-010-15 HI47-25-010-30 HI47-32-010-15 HI47-32-010-30 HI47-53-010-30 HIGCHI47-25-010-25
Avantor® Hichrom HI-65 HT, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Hochtemperatursäule, ideal für die Trennung von Triglyceriden basierend auf der Kohlenstoffzahl und dem Grad der Ungesättigtheit.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.