Avantor® Hichrom HI-TCEP, GC-Säulen
Lieferant: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI61-25-040-30EA 748 EUR
HI61-25-040-30 HI61-25-040-60 HI61-25-044-60 HI61-32-051-60
Avantor® Hichrom HI-TCEP, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen, ideal für Aromate und Oxygenate in Benzin.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.