Avantor® Hichrom HI-1701 HT, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI92-25-010-15EA 577 EUR
HI92-25-010-15 HI92-25-010-30 HI92-25-015-15 HI92-25-015-30 HI92-25-025-15 HI92-25-025-30 HI92-32-010-10 HI92-32-010-15 HI92-32-010-30 HI92-32-015-15 HI92-32-015-30 HI92-32-025-15 HI92-32-025-30 HI92-53-010-10 HI92-53-010-15 HI92-53-010-30 HI92-53-015-15 HI92-53-015-30 HI92-53-017-30 HI92-53-025-15 HI92-53-025-30 HI92-10-010-10 HI92-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-1701 HT, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Säule für allgemeine Anwendungen bei hohen Temperaturen. Ideal für Bestätigungsanalysen, ideal als Säule mit mittlerer Polarität in GCxGC-HT-Konfigurationen.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.