Avantor® Hichrom HI-SOLVE 2, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI63-25-025-30EA 1090 EUR
HI63-25-025-30 HI63-32-025-50
Avantor® Hichrom HI-SOLVE 2, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen, die für die Analyse komplexer Lösungsmittelgemische entwickelt wurden. HI-SOLVE 2 ist ideal für Aromate und Oxygenate in Benzin.
Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.