Avantor® Hichrom HI-POF 2, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI56-18-018-20EA 1100 EUR
HI56-18-018-20 HI56-25-015-30 HI56-25-015-60 HI56-25-025-15 HI56-25-025-30 HI56-25-025-60 HI56-32-025-30 HI56-32-032-30 HI56-32-050-15 HI56-32-050-30 HI56-53-050-30
Avantor® Hichrom HI-POF 2, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen, die für die Analyse von Pestiziden, Herbiziden, Insektiziden usw. entwickelt wurden.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.