Aufrechtes Mikroskop, DM750
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
13613010_P1 13613010_P2 13613010_P3 13613010_P4 13613010_P5 13613010_P6 13613010_P7 13613010_P8
630-3277EA 2560 EUR
630-3277 630-3278 630-3279 630-3280 630-3281 630-3282 630-3283 630-3284
Aufrechtes Mikroskop, DM750
Mikroskope
Die Mikroskope Leica DM750 wurden speziell entwickelt, um den naturwissenschaftlichen Unterricht zu erleichtern. DM750 ist im Wesentlichen für die vielseitigen Anforderungen fortgeschrittener Kurse in Biowissenschaften und für die Berufsausbildung, beispielsweise an medizinischen, veterinärmedizinischen und zahnmedizinischen Schulen, konzipiert.
  • Liefert qualitativ hochwertige Bilder der anspruchsvollsten Proben
  • Einfache Probenhandhabung
  • Spezielle Probenhalter mit einem Probendurchmesser von 25 oder 30 mm
  • Ständer mit Objektivrevolver mit vier oder fünf Positionen ermöglichen eine vollständige Vergrößerungsspanne zwischen 50× und 1000×
  • Auflichtbeleuchtung mit hochmoderner LED-Beleuchtung
  • Kameras liefern hochauflösende Bilder und schnelle Livebilder
  • Vier verschiedene Tuben zur Auswahl für Ihren Komfort und Okulare mit Vergrößerungsfaktor 10× und Sichtfeld 20
LED-Beleuchtung wird für reflektiertes und durchgelassenes Licht verwendet. Sie liefert kühles, weißes Licht mit einer Lebensdauer von über 20 Jahren und spart so Zeit und Geld für den Austausch von Halogenlampen bei herkömmlichen Mikroskopen. Einzigartige LED-Beleuchtung für reflektiertes Licht liefert Hellfeld, polarisiertes Licht und schräge Beleuchtung.
Der mechanische Tisch kann sowohl für durchgelassenes als auch reflektiertes Licht verwendet werden.
Bestellinformation: Zwei Jahre Garantie
Lieferumfang: Alle Pakete enthalten die folgenden Komponenten: DM 750 RH-Stativ (Standard oder Köhler) und 4-Loch-Revolver, 45°-Tubus (binokular oder trinokular), 2 10×/20-Okulare mit Augenschutz, Abbe-Kondensor 0,9 trocken/1,25 Öl, Immersionsöl (7,4 ml) und europäisches Netzkabel.
Pakete 1/2/3/4 enthalten zusätzlich: Objektiv HI PLAN 4x/0,10, Objektiv HI PLAN 10x/0,25, Objektiv HI PLAN 40x/0,65, Objektiv HI PLAN 100x/1,25 Öl.
Pakete 5/6/7/8 enthalten zusätzlich: Objektiv HI PLAN 10x/0,25 Ph1, Objektiv HI PLAN 20x/0,40 Ph1, Objektiv HI PLAN 40x/0,65 Ph1, Objektiv HI PLAN 100x/1,25 OIL Ph3, Phasenschieber (4 Pos; BF, 10x/20x/40x/100x).