Vakuumpumpe, Modular und erweiterbar, Typ N 820 G und N 840 G, LABOPORT®
Lieferant: KNF
N840G N820G
181-0585EA 2256 EUR
181-0585 181-0584
Vakuumpumpe, Modular und erweiterbar, Typ N 820 G und N 840 G, LABOPORT®
Pumpen Vakuumpumpen
Die Basispumpen N 820 G und N 840 G verfügen über einen Drehknopf zur manuellen Einstellung der Fördermenge und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie verfügen über eine integrierte Drehzahlregelung, sind leise, sehr energieeffizient und können optimal auf die Anwendung abgestimmt werden.
  • Förderleistung bis zu 2,04 m³/h
  • Endvakuum 6 mbar abs
  • Durch die Kombination aus TFM™ PTFE Pumpenkopf und einer PTFE-beschichteten Membrane ist die Pumpe ideal für sehr aggressive/korrosive Gase und Dämpfe geeignet
  • Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
  • Integriertes Gasballastventil
  • 3-Farben-Statusanzeige für In Betrieb / Stand-by / Störung
  • Ausbaubar: Abscheider und/oder Kondenser einfach einzeln dazu kaufen und montieren – fertig ist das passgenaue Vakuumsystem
  • ATEX-konform gemäß II 2/-G IIB+H2 T3 internal atmosphere only
  • 100% ölfreie Förderung - dadurch unverfälschtes Fördern, Evakuieren und Verdichten
  • Einfach zu reinigende Oberfläche
Mögliche Anwendungen sind Rotationsverdampfung, Destillation, Geltrocknung, Entgasung sowie der Einsatz in Vakuumöfen und Vakuumkonzentratoren.
Material Pumpenkopf: TFM™ PTFE
Material Membrane: PTFE-beschichtet
Material Ventilplatten: FFPM
Bestellinformation: Kombiniert mit dem Vakuumcontroller VC 900 und Ansteuerungskabel erfolgt die Drehzahlregelung gemäß den Erfordernissen des Prozesses. Auch kombinierbar mit allen gängigen Vakuumcontrollern mit Ventilsteuerung.
Lieferumfang: Grundpumpe N 820 G or N 840 G.