tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumphosphat tribasisch Dodecahydrat
85742.290EA
50.1
EUR
85742.290
85742.360
85742.460
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₃PO₄·12H₂O Molecular Weight: 380.12 g/mol Schmelzpunkt: ∼75 °C Dichte: 1.62 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149198 CAS-Nummer: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 Merck Index: 13,08736 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Excess alkali (as NaOH) | Max. 2.5 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insoluble matter | Max. 100 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
Sulphate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS | Passes test |