Trifluoressigsäure ≥99,8% (durch Trockensubstanz), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: TFA
Unter Stickstoff abgepackt
85930.150EA 49.7 EUR
85930.150 85930.180
Trifluoressigsäure ≥99,8% (durch Trockensubstanz), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Trifluoressigsäure
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: C₂HF₃O₂
Schmelzpunkt: –15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) min 99.8%
Water max 0.10%
Colour number (APHA) max 10
Evaproration residue max 0.005%
Transmittance (at 265 nm) min 10%
Transmittance (at 305 nm) min 50%
Transmittance (at 320 nm) min 80%
Transmittance (at 325 nm) min 90%
manufactured and filled under nitrogen Yes