Silberstandards AAS, (CRM), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
E4000-100ML E4000-500ML E4100-100ML
HONCE4000-100MLEA 34.58 EUR
HONCE4000-100ML HONCE4000-500ML HONCE4100-100ML
Silberstandards AAS, (CRM), Fluka™
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien (CRM)
  • Rückführbar auf SRM von NIST
Standards: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).