VWR®, Digitaler LED-Rotationsverdampfer
Lieferant: VWR Collection
531-1369EA 1660 EUR
531-1369 531-1370 531-1372 531-1373 531-1374
VWR®, Digitaler LED-Rotationsverdampfer
Verdampfer Rotationsverdampfer
Der digitale LED-Rotationsverdampfer ist ein Basisgerat für chemische Labore, das zum Verdampfen, Destillieren und Trennen von Chemikalien dient. Er kann als multifunktionales System in Kombination mit einer Vakuumpumpe, einem Vakuumregler und einem Umwältzthermostat eingesetzt werden, um für zahlreiche Laboranwendungen ideale Destillationslösungen
zu bieten.
  • 5-l-Heizbad mit breitem Temperaturbereich (Umgebungstemperatur bis 180 °C), unabhängige Temperaturreglung ermöglicht den separaten Einsatz Wasser-/Öl-Heizmodus kann nur über einen Schalter gewechselt werden
  • Manueller Lift mit Notanhebung für eine präzise Positionierung der Glaswaren
  • PID-Regelung gewährleistet hohe Temperaturgenauigkeit von ±1 °C (Wasser)
  • Überhitzungsschutz ab einer Temperatur von 220 °C
  • Trockenlaufschutz, das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn ohne Wasser/Öl im Heizbad erhitzt wird
  • Drehzahlbereich von 20 bis 200 min⁻¹, Zeitintervallbetrieb im und gegen den Uhrzeigersinn für den Trocknungsprozess
  • Glaswaren mit Splitterschutz-Beschichtung bei Explosionsgefahr erhältlich
Die Verdampfer sind mit einem patentierten Kühler (Kühloberfläche wahlweise 1200 oder 1700 cm²) mit einer in Doppelhelix angeordneten äußeren Kühlwendel und einem kreisbogenförmigen innenliegenden Kondensationsrohr ausgestattet, um bei ausgezeichneter Kühlwirkung die Durchflussrate der Flüssigkeit zu erhöhen. Der Auswurfmechanismus gewährleistet einen einfachen Austausch der Verdampferkolben. Die LED-Rotationsverdampfer haben einen einstellbaren Eintauchwinkel und einen Doppelfeder-Dichtungsring aus PTFE, der eine hervorragende Dichtleistung bietet. Die Remote-Funktion ermöglicht die Steuerung über einen PC sowie die Übertragung von Daten. Diese Modelle sind mit dem gesamten Sortiment an VWR Glaswaren für LCD-Verdamper kompatibel.
Bestellinformation: Es kann ein komplettes, vorkonfiguriertes System bestehend aus Haupteinheit, Heizbad und Glaswaren-Set bestellt werden, oder alternativ kann jede Komponente einzeln bestellt werden. Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.