Testkits, CSB-Küvettentests für Salzwasser
Lieferant: Hach
LCK1814 LCK1914 LCK1714
705-1167EA 127 EUR
705-1167 705-1168 HACHLCK1714
Testkits, CSB-Küvettentests für Salzwasser
Umwelt-Prüfkits
Für die Bestimmung des CSB-Gehalts in Wasserproben mit hohen Chloridkonzentrationen bis zu 20000 mg/L.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender dank des geschlossenen Systems und geringer Reagenzienmengen
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
  • Ohne umständliche Probenvorbereitung
Vordosierte Reagenzien für die photometrische Auswertung. Maximale Sicherheit und einfache Handhabung. Verpackt in einer Box mit kompletter Ausstattung.