VWR® Hitachi ChromAssist, data station
Lieferant: VWR Collection
906-0123EA 1990 EUR
906-0123 906-0124 HITA903-0374 HITA903-0375
VWR® Hitachi ChromAssist, data station
Software Chromatography Software
Die neu entwickelte ChromAssist Data Station verbindet die bewährte intuitive Struktur der Hitachi Softwarefamilie mit einem innovativen neuen Design. Als Chromatographie-Daten-System (CDS) beinhaltet ChromAssist alle nötigen Funktionen zur Steuerung der VWR® Hitachi HPLC und UHPLC Geräte, inklusive Methodenerstellung, Probentabelle, Datenintegration, und Reporting.
  • Neues bedinfreundliches design
  • Integrierte trainingsvideos und hilfefunktionen
  • Einfache erstellung von methoden, probentabellen
  • Innovativer report-editor
  • Erweitertere GLP-funktionalität
Zusätzlich wurden einige Indikatoren ergänzt, um dem Anwender jederzeit einen guten Überblick über seine Analyse und das Gerät geben zu können. Ebenso beinhalten die ChromAssist Software nützliche GLP-Tools, die den Anforderungen eines modernen Labors entsprechen und die Dokumentation wichtiger Geräteparameter vereinfacht.
Als besonderes Highlight beinhaltet die Software ein umfangreiches Angebot an Trainingsvideos und Hilfetexten, die besonders neuen HPLC-Anwendern den Einstieg erleichtern und auch erfahrenen Anwendern beim "troubleshooting" oder der Gerätewartung weiterhelfen können.
Unterstütze geräte aus der VWR HITACHI LC familie:
- Chromaster
- Chromaster UltraRs
- LaChrom Elite
- LaChrom Ultra
Systemanforderungen:
- Betriebssystem: Microsoft® Windows® 10 Pro
- CPU: Intel® Core i5-6400 Prozessor (6th Generation) oder neuer
- RAM: 8 GB oder mehr
- Monitor: 1920 × 1080 (Full HD) oder mehr
Bitte beachten Entspricht nicht 21 CFR Part 11, daher nicht in GMP/GLP Umgebungen einsetzbar. Sollten sie software mit diesem standard benötigen, suchen Sie bitte nach DataApex ClarityVA oder Agilent Openlab in unserem webshop.