Schnappringflaschen ND11, La-Pha-Pack
Lieferant: LA PHA PACK
11090627 11090645 11190933
548-3011EA 28 EUR
548-3011 548-3012 548-3120
Schnappringflaschen ND11, La-Pha-Pack
Vials
Die Flaschen werden vorzugsweise für Geräte der folgenden Hersteller verwendet: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR®/Hitachi, Waters® usw.
  • Dieses Flaschen-/Verschlusssystem wird nur für HPLC-Anwendungen empfohlen
  • Universell verwendbare Flaschen für nahezu alle gängigen Autosampler, auch für diejenigen mit automatischen Handling-Systemen
  • Mikroeinsätze können vormontiert in Flaschen geliefert werden
  • Flaschen können auch mit Standard-Crimp-Verschlüssen aus Aluminium (11 mm) gebördelt werden, da die beiden
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable