2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl-dimethyl-(methyl-prop-2-ynloxy)silane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ600
667579-10G
667579-1G
SIAL667579-10GEA
248
EUR
SIAL667579-10G
SIAL667579-1G
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne 97%, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
Formel:
C₁₀H₂₀OSi Molecular Weight: 184,35 g/mol Flammpunkt: 39 °C |
MDL:
MFCD08276883 CAS-Nummer: 125494-93-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) | Colourless to Yellow |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥ 96.5 % |