Avantor® ACE® UltraCore Phenyl-Hexyl, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
CORE-35G-521EA 652 EUR
CORE-35G-521 CORE-35G-530 CORE-35G-546 CORE-35G-1021 CORE-35G-1030 CORE-35G-1046 CORE-35G-1521 CORE-35G-1530 CORE-35G-1546 CORE-35G-21GD CORE-35G-30GD CORE-35G-46GD
Avantor® ACE® UltraCore Phenyl-Hexyl, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore Phenyl-Hexyl sind sehr leistungsfähige Solid-Core (Core-Shell) Partikelsäulen, die für eine Vielzahl von Chromatographie-Anwendungen entwickelt wurden und sie eignen sich besonders gut zur Retention von aromatischen Verbindungen, bei denen π-π-Wechselwirkungen verwertet werden können
  • Hochreine, basisch deaktivierte Silica mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
  • Ideal für Analyten mit π-Bonding
  • Ergänzende Selektivität zu UltraCore gebundenen Phasen
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl an Abmessungen erhältlich und höchst kompatibel mit LC-MS und hochempfindlichen Anwendungen.