Avantor® ACE® UltraCore BIO phenyl2, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: VWR
Avantor® ACE® UltraCore
BIO-352-1030EA 765 EUR
BIO-352-1030 BIO-252-1030 BIO-252-530G BIO-252-521G BIO-252-546G BIO-352-546G BIO-252-1546 BIO-352-521G BIO-352-1546 BIO-352-0546 BIO-352-530G BIO-252-0546 BIO-352-0521 BIO-252-0530 BIO-252-1530 BIO-252-1046 BIO-252-0521 BIO-352-0530 BIO-352-1521 BIO-252-1521 BIO-252-1021 BIO-352-1046 BIO-352-1530 BIO-352-1021
Avantor® ACE® UltraCore BIO phenyl2, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore BIO phenyl2 sind sehr leistungsfähige Solid-Core (Core-Shell) Partikelsäulen, die für eine Reihe von Biomolekül-Anwendungen entwickelt wurden. Mit verfügbaren Porengrößen von 300 Å und 500 Å kann die optimale Porengröße gewählt werden. Diese Phase eignet sich gut für die Analyse von hydrophoben Proteinen mit einem Molekulargewicht über 5 kDa mit alternativer Selektivität zu C4-gebundenen Phasen
  • Solid-Core-Kombination mit weiten Poren für hervorragende Peak-Form und Auflösung großer Moleküle
  • Hochreine, basisch deaktivierte Silica mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
  • Alternative Selektivität zu Liganden mit gerader Alkylkette
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl an Abmessungen erhältlich und höchst kompatibel mit LC-MS und hochempfindlichen Anwendungen.