Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken, Serie 4000
Lieferant: 3M
4251PLUS 4255PLUS 4277PLUS 4279PLUS
111-2443EA 40.6 EUR
111-2443 111-2444 111-2588 111-2445
Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken, Serie 4000
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Die wartungsfreien Halbmasken der Serie 4000 sind einfache und gebrauchsfertige Atemschutzmasken mit integrierter Filterkassette und Filtern. Die Masken bieten Schutz gegen eine Reihe von organischen Gasen und Dämpfen sowie gegen kombinierte Partikelgefahren.
  • Neu entwickeltes Ausatemventil reduziert den Ausatemwiderstand für verbesserten Atemkomfort
  • Flaches Design für ein optimales Sichtfeld
  • Integrierte Kassette und Filter sind sofort einsatzbereit und wartungsfrei
  • Verstellbare Bebänderung für sicheren, komfortablen Sitz
  • Zentral positioniertes
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable