Silikonflüssigkeiten, vormals Dow Corning 200®
Lieferant: DOW CORNING
Eine Palette von Silikonflüssigkeiten zum Einsatz in Bädern. Geringe Toxizität, inert und langlebig aufgrund ihrer geringen Verflüchtigung.
- Nicht korrosiv
- Hoher Flammpunkt
- Lange Lebensdauer
- Geringe Verdampfung
Die Flüssigkeiten besitzen ausgezeichnete Wärmeübertragungseigenschaften und decken einen weiten Temperaturbereich von −40 bis +200 °C ab.
1 cS = 1 mm²/s
Bitte beachten Bei hohen Temperaturen können gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden. Bei Temperaturen über 140 °C muss dieses Material in einem Abzug verarbeitet werden.