Tetrahydrofuran ≥99,8% stabilisiert, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
Stabilisierung:
250 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
3705-45EA
909.03
EUR
3705-45
3705-25
Tetrahydrofuran ≥99,8% stabilisiert, AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahydrofuran
Bitte beachten Preserve in tight and cool conditions.
Formel:
C₄H₈O Molecular Weight: 72.11 g/mol Siedepunkt: 65 °C Schmelzpunkt: –108.3 °C Flammpunkt: -21,5 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005356 CAS-Nummer: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II Merck Index: 12,09351 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | ≥99,8 |
Water (KF) | ≤0,03% |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0,0005 |
Residue after Evaporation | ≤0,03% |
Stabiliser (BHT) | ~250 ppm |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |