Sicherheits-Korrektionsbrillen, Solus™ 2000 Serie
Lieferant: 3M
S2020AF-BLU S2015AF-BLU S2025AF-BLU
111-2577EA 23.7 EUR
111-2577 111-2576 111-2578
Sicherheits-Korrektionsbrillen, Solus™ 2000 Serie
Schutzbrillen
Die Korrektionsbrillen-Serie Solus™ 2000 ist eine bequeme, stilvolle Brillenserie mit einer großen Auswahl an Farb- und Glastönungsoptionen und bietet Augenschutz mit einem stilvollen Glanz.
  • Verstellbare Ratschenbügel
  • Lesebrillen mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung
  • Erhältlich in verschiedenen Dioptrien: +1,5, +2,0, oder +2,5
  • Polycarbonatgläser absorbieren 99,9% der UVA und UVB-Strahlen
Die Korrektionsbrillen-Serie Solus™ 2000 verfügt über verstellbare Ratschenbügel, die es dem Träger ermöglichen, die Passform individuell anzupassen. Wählen Sie ausMore Product Information