Schutzhelm, SecureFit™ X5500-Serie
Lieferant: 3M
X5501V-CE-4 7100175598
MMMAX5501V-CE-4EA 94.8 EUR
MMMAX5501V-CE-4 MMMA7100175598
Schutzhelm, SecureFit™ X5500-Serie
Schutzhelme Schutzhelme
Der SecureFit™ X5501V-CE Schutzhelm verfügt über ein einfach einzustellendes 4-Punkt-Ratschen-Aufhängungssystem mit der exklusiven 3M™ Pressure Diffusion Technology. Dieser randlose, weiße Schutzhelm verfügt über einen UVicator™-Sensor, der anzeigt, wenn der Schutzhelm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt wurde und ersetzt werden muss.
  • Sicherer, komfortabler Kopfschutz gegen kleine herabfallende Gegenstände und allgemeine industrielle Nutzung
  • Das Aufhängungssystem beinhaltet die exklusive, patentierte 3M™ Druckverteilungstechnologie
  • Die 4-Punkt-Ratschenaufhängung ermöglicht eine individuelle Höhe und Passform mit mehreren Ebenen der vertikalen Einstellung
  • Belüftungsöffnungen ermöglichen den Luftstrom durch den Helm
  • Inspiriert von Kletterhelmen mit randlosem Design für eine klare Sicht nach oben
Inspiriert von modernen Kletterhelmen bietet der SecureFit™ Schutzhelm X5501V-CE Schutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen. Belüftungsöffnungen ermöglichen einen Luftstrom durch den Helm und die Höhenpositionierung auf dem Kopf ist einstellbar. Das einfach einzustellende 4-Punkt-Ratschen-Aufhängungssystem ermöglicht ein reibungsloses Anziehen des Kopfbands nach Bedarf. Diese Aufhängung beinhaltet die exklusive 3M™ Druckverteilungstechnologie, die nicht nur für einen sicheren Sitz sorgt, sondern durch die Verringerung des Stirndrucks um bis zu 20% im Vergleich zu herkömmlichen Helmaufhängungen auch zur Verbesserung des Komforts beiträgt.
Dieser weiße Helm verfügt über einen proprietären 3M™ UVicator™-Sensor, der seine Farbe von Rot zu Weiß ändert, wenn er schädlichem ultraviolettem (UV) Licht ausgesetzt wird. Da UV-Strahlen dazu führen können, dass Schutzhelmschalen brüchig werden und ihr Schutzniveau beeinträchtigen, zeigt die Farbänderung des Sensors an, dass es Zeit ist, den Helm auszutauschen. Scotchlite™ Reflexmaterial kann auch hinzugefügt werden, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern.
Zubehörschlitze und Clips sind so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von Gesichtsschutzschilden, Ohrenschützern und anderem Zubehör kompatibel sind, und ein optionaler Kinnriemen mit Magnet- oder Kunststoffschnalle kann hinzugefügt werden.
Standards: Zugelassen für seitliche Verformung und erfüllt die Norm EN 397 für den allgemeinen industriellen Einsatz.