Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, flexible Passform, E-A-R™
Lieferant: 3M
328-1001 328-1000
111-2511EA 801 EUR
111-2511 111-2510
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, flexible Passform, E-A-R™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
E-A-R™ Flexible Fit HA-Ohrstöpsel haben eine patentierte Schaumstoffformulierung, die sie vollständig waschbar und wiederverwendbar macht. Die weiche Schaumstoffspitze und der flexible Schaft ermöglichen ein einfaches Einführen in das Ohr mit einer oder zwei Händen, da sich die Schaumstoffspitze an die einzigartige Form des Gehörgangs anpasst und so Geräusche abschirmt. Diese Ohrstöpsel sind ideal für Aktivitäten, bei denen Handschuhe erforderlich sind oder die Hände schmutzig werden, oder Situationen, in denen nur eine Hand frei ist, um die Ohrstöpsel einzusetzen.
  • Fester, aber dennoch flexibler Schaft zum Ein- oder Zweihandeinführen
  • Weicher Schaumstoffstiel für sicheren Halt
  • Kein Herunterrollen der weichen Schaumstoffspitze hilft, die Ohrspitze sauber zu halten
  • Gut für Arbeiter mit behandschuhten oder schmutzigen Händen
  • Schaumgekapselte Konstruktion
  • Single Number Rating (SNR) 35 dB (beidhändiges Einfügen) und 30 dB (einhändiges Einfügen)
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear-Validierungssystem
Die Form der Ohrstöpselspitze sorgt zusammen mit dem weichen, sich anpassenden Schaumstoff für einen bequemen und dennoch sanften Sitz, der die Belastung durch gefährliche Lärmpegel reduziert. Das Design der Schaumstoffspitze, das sich nicht abrollt, hält die Ohrstöpsel sauber, wenn die Hände schmutzig sind. Der Single Number Rating (SNR) beträgt 35 dB bei der Prüfung mit der Zweihand-Einführmethode und 30 dB bei der Prüfung mit der Einhand-Einführmethode. Für die Durchführung von Passformtests mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System sind Passformprüfsonden erhältlich.
Das patentierte Design und die innovativen thermoplastischen Materialien machen diesen Ohrstöpsel zu einem der vielseitigsten und haltbarsten Ohrstöpsel im Push-to-fit-Stil. Zu den Arbeitsplatzanwendungen gehören Montage, Strahlen, Reinigen, Abbruch, Elektrik, Anlagenwartung, Schleifen. Maschinenarbeiten, Lackieren, Schleifen und Schweißen. Diese Ohrstöpsel eignen sich für den Einsatz in der Automobil-, Bau-, allgemeinen Fertigungs-, Metallverarbeitungs-, militärischen Wartungs-, Reparatur- und Betriebs- (MRO), Bergbau-, Öl- und Gas-, Pharma- und Transportindustrie.