Mikroskopkameras zur Dokumentation
Lieferant: LEICA MICROSYSTEMS
13613735 11547106 11547114 11547118 11547113 11547116 11547110
630-3195EA 0 EUR
630-3195 630-3198 LEIM11547114 630-3437 630-3458 LEIM11547116 LEIM11547110
Mikroskopkameras zur Dokumentation
Kameras
Leica (Hellfeld) Farbkameras bieten eine hervorragende Farbtreue dank modernster Farbinterpolationsalgorithmen, die im Kamerakopf ausgeführt werden. Leica Fluoreszenzkameras bieten eine hohe Empfindlichkeit des Sensors - ermöglichen kurze Belichtungszeiten und verhindern somit das Ausbleichen von Fotos und bieten einen aktiven Schutz der Zellen vor Fotoschäden.
  • Kameras zur Hellfeld-DokumentationAuch feine Struktur- und Farbdetails können durch entsprechende Pixelgrößen für jede gewünschte Mikroskopvergrößerung unterschieden werden
  • Die Darstellung in High-Definition (HD) direkt auf einem Monitor ermöglicht die Diskussion der Ergebnisse mit einem großen AuditoriumKameras zur Fluoreszenz-DokumentationDie Kühlung der Kamera reduziert unerwünschtes Rauschen und erzeugt kristallklare Fluoreszenzsignale vor dunklem Hintergrund
  • Hardware-Triggerung und überlappender Auslesemodus ermöglichen die Bilderfassung von Zellen in Hochgeschwindigkeit und Echtzeit
Digitale 5-Megapixel-Mikroskopkamera mit aktivem Kühlsystem Leica DFC450 CDie Leica DFC450 C ist eine digitale Mikroskopkamera mit C-Mount-Schnittstelle und mit einem 5 Megapixel CCD-Sensor. Die Kamera nimmt qualitativ hochwertige Bilder für Hellfeld-, Dunkelfeld- und Phasenkontrast-Mikroskopie in biowissenschaftlichen, klinischen und industriellen Anwendungen auf. Die Peltier-Kühlung reduziert das Rauschen in der Bilderstellung bei geringem Licht. Das große SXGA-Livebild (1280x960 Pixel) liefert bis zu 18 Bilder pro Sekunde (fps) und ermöglicht die Anpassung und Fokussierung der Probe direkt auf dem Computerbildschirm. Die Kamera bietet neu patentierte Graustufen-Bildmodi und einen zusätzlichen Binning-Modus für unübertroffene Ergebnisse bei hellen Fluoreszenzanwendungen.
Farb CMOS Kamera DMC5400
Die Kamera DMC5400 CMOS bietet eine hohe Bildrate und hochauflösende Farbbilder, selbst bei niedriger Vergrößerung. Es ist optimiert, um schnelle, qualitativ hochwertige Bilder zur Dokumentation, Auswertung und Analyse für eine Vielzahl von Proben und Anwendungen in der Fertigung und biowissenschaftlichen Forschung zu erstellen. Mit dem 20-Megapixel-Sensor erfassen Sie hochauflösende Bilder. Sammeln Sie Hochgeschwindigkeits-Livebilder mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde.
Eigenständige 12-MP-Mikroskopkamera C3 FLEXACAM
Mit der FLEXACAM C1 Mikroskopkamera sparen Sie Zeit und Mühe beim Erfassen, Dokumentieren und Weitergeben von Bildern. Die Kamera verwandelt Ihr Mikroskop in eine eigenständige digitale Bildgebungsstation, für die kein PC erforderlich ist. Für die Bilderfassung müssen Sie die FLEXACAM C3 nur mit Ihrem Mikroskop, Ihrem bevorzugten Betrachtungsgerät und Ihrem Netzwerk verbinden. Das Einstellen und Bedienen der Kamera funktioniert mit dem integrierten On-Screen-Display (OSD) direkt über einen Monitor. Das OSD bietet außerdem intuitive Anmerkungs-, Netzwerk- und Überlagerungswerkzeuge für mehr Flexibilität bei der Verbesserung Ihrer Dokumentation. Sie können Bilder nach Ihren Vorstellungen betrachten und weitergeben. Die FLEXACAM C3 kann an Ihren Arbeitsplatz angepasst werden - verbinden Sie die Kamera einfach mit Ihrem Monitor, PC oder Netzwerk. Lebensechte Farben und feine Details sind dank des 12-MP-CMOS-Sensors, seines großen Dynamikbereichs und der schnellen Signalverarbeitung selbstverständlich. Die FLEXACAM C3 ist Ihre schnelle, anpassungsfähige Mikroskopkameralösung für eine Vielzahl von Proben und Anwendungen in Industrie, Biowissenschaft, Forensik und Bildung.
Kameras für zusammengesetzte Mikroskope, Leica ICC50 WDiese 5-Megapixel-Kameras senden Bilder in HD-Qualität und Echtzeit auf Smartphones oder Tablets von Studenten. Studierende können sich über das interne WLAN-Signal oder über ein vorhandenes Netzwerk mit dem ICC50 W verbinden. Für Handys wird die Leica AirLab App bereitgestellt! Sie ist kostenlos und für IOS und Android verfügbar. Die intuitive Benutzerkontrolle über den Touchscreen ermöglicht Bilder einfach zu vermessen, mit Anmerkungen zu versehen, zu archivieren und mit anderen austauschen. Die Kamera kann auch von jedem WLAN-fähigen Windows-PC oder MAC aus angesteuert werden. Für Bildschirmarbeitsplätze und Großbildprojektionen ist ein HDMI-Anschluss verfügbar.Kameras für zusammengesetzte Mikroskope, Leica ICC50 EDiese 5-Megapixel-Kamera nutzt ausschließlich bereits bestehende Netzwerke (WLAN oder LAN), über die sich Studierende mit der Kamera verbinden können. Eine gute Wahl, wenn keine zusätzlichen Hotspots zu Ihrem bereits bestehenden kabellosen Netzwerk hinzugefügt werden sollen.
K3-Farb- und Monochromkamerasfür schnelle und zuverlässige Analyseaufgaben, die typischerweise bei biowissenschaftlichen, industriellen und klinischen Anwendungen anfallen. Sie ermöglichen es Ihnen, eine Vielzahl anspruchsvoller Proben mit Farbhellfeld- und Fluoreszenzmikroskopie aufzunehmen. Dies sind beispielsweise fluoreszierend gekennzeichnete und gefärbte Gewebe, Zellen, Partikel für die Sauberkeitsanalyse sowie Stahl und forensische Nachweise. Die K3 C Farbkamera mit CMOS-Sensor überzeugt mit ihrem ausgewogenen Angebot an Eigenschaften wie hohen Bildraten, sehr gutem Dynamikbereich und exzellenter Farbwiedergabe. Sie liefert quantifizierbare RGB-Bilder mit 12 Bit/Kanal. Die K3 C/ K3 M-Mikroskopkameras sind auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten. Scannen und fügen Sie Bilder von großformatigen Proben in der Hälfte der Zeit verglichen zu Kameras vorheriger Generationen zusammen. Die K3 C/ K3 M-Kameras sind einfach zu bedienen und einzurichten und überzeugen durch geringes Rauschen. Egal ob Farbkamera K3 C oder Monochromkamera K3 M, beide können Ihr Labor oder Ihren Betrieb als unermüdliches Arbeitstier bereichern.sCMOS Mikroskopkamera K5Die K5 ist ideal für Routineanwendungen, bei denen hochwertige Fluoreszenzbilder erwünscht sind, wie Immunfärbungstests und 3D-Zellkulturbildgebung. Mit der K5 erstellen Sie Bilder von einer Vielzahl von Probentypen mit der Flexibilität und Leistung der hohen Auflösung von 4,2 Megapixeln und einer schnellen Bildrate von 40 fps. Bringen Sie die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der sCMOS-Technologie in Ihr Labor und nehmen Sie die Details Ihres Experiments auf. Segmentieren Sie wichtige Vorgänge effizient in Echtzeit. Verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis Ihres THUNDER-Imagers.Die CMOS-Farbkamera K5CMit der K5C können Sie dank ihres 20 MP CMOS-Sensors hochauflösende Bilder in jeder Vergrößerungsstufe aufnehmen. Dank der Bildrate von 32 Bildern pro Sekunde erhalten Sie in kürzester Zeit Live-Einblicke und Ergebnisse und können so die Geschwindigkeit zu Ihrem Vorteil nutzen. Ihre Vorteile: kleine Details unterscheiden, untersuchen und dokumentieren, mehr in einer einzigen Aufnahme erkennen, Änderungen sofort im Live-Bild sehen. Die K5C ist mit beiden Versionen der Leica Application Suite Software (LAS und LAS X) und ihren Expertenmodulen kompatibel, die Sie bei der präzisen Dokumentation Ihrer Proben unterstützen.
CCD Mikroskopkamera Leica DFC3000Die Leica DFC3000 G ist eine USB-3.0-Mikroskopkamera für für Routine-Fluoreszenzanwendungen in Graustufen. Ihre einzigartige, passive Kühlungsarchitektur und der lichtempfindliche CCD-Sensor sorgen für gestochen scharfe Bilder. Die Kamera liefert Ihnen durch korreliertes Doppel-Auslesen der Pixel und durch Minderung der Umgebungstemperatur des Sensors außergewöhnlich klare und rauschfreie Bilder. Ihr CCD-Sensor ist besonders gut für Anwendungen mit wenig Licht, wie Fluoreszenz, geeignet und auch geringe Lichtmengen verarbeiten. Die Kamera liefert Live-Bilder mit bis zu 30 Aufnahmen pro Sekunde. Die Geschwindigkeit der Kamera sorgt dafür, dass Sie Ihre Proben schnell untersuchen können und schützt so immunmarkierte Proben und transfizierte Zellkulturen vor zu viel Anregungslicht. Die USB-3.0-Schnittstelle gewährleistet dabei einen schnellen Datentransfer. Mit einem manuellen oder motorisierten inversen oder aufrechten Mikroskop kombiniert, ist die DFC3000 G ein preislich attraktives Fluoreszenzpaket für jedes Budget.Spitzenklasse in der Fluoreszenz - Mikroskopkamera DFC7000Ihre hervorragende Auflösung und Empfindlichkeit bietet Ihnen die bestmöglichen Ergebnisse für Ihre täglichen Fluoreszenz- und Hellfeld-Bildgebungsanwendungen. Diese gekühlte 2.8-Megapixel-Kamera bietet dank des innovativen Designs einen echten Paradigmenwechsel in Bezug auf die Bildqualität.
Zubehörinformationen: AirTeach-Software ist mit den folgenden Kameras und Mikroskopen kompatibel: ICC50W&E, EZ4W&E, S9i, und IC90E.
Bestellinformation: Zwei Jahre Garantie.