Klebeband, Vinyl, 471
Lieferant: 3M
471R50 471S50 471BL50 471GR50 471W50 471G50
819-0134EA 1980 EUR
819-0134 MMMA471S50 MMMA471BL50 MMMA471GR50 MMMA471W50 MMMA471G50
Klebeband, Vinyl, 471
Klebebänder
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
  • Behält seine Farbe selbst wenn es Abrieb, Abnutzung und vielen Lösungsmitteln ausgesetzt wird
  • Trägermaterial aus Vinyl mit Kautschuk-Klebestoff
  • Einzigartige Dehneigenschaften ermöglichen, dass das Band auf unebenen Oberflächen gedehnt bleibt, ohne sich anzuheben und zursammenzuziehen
  • Ideal für krumme und unregelmäßige Oberflächen
  • Leicht anzubringen, mit ausgezeichneter Haltekraft auf vielen Oberflächen
  • Lässt sich in einem Stück von vielen Oberflächen entfernen und reduziert so Reinigungs- und Arbeitskosten
  • Erhältlich in vielen markanten Farben und Größen
3M™ Vinylband 471 haftet bei Kontakt auf einer Vielzahl von Oberflächen und kann daher schnell ohne Tropfen, Trocknen oder Reinigen angewendet werden. Lässt sich leicht entfernen und hinterlässt keine klebrigen Rückstände. Dieses Vinylband passt sich gut an den Untergrund an und lässt sich leicht auf gewölbten, rauen oder unebenen Oberflächen anbringen.
In vielen unterschiedlichen Farben verfügbar. In einem Temperaturbereich von 4,4 bis 76,6 °C verwendbar. Das Klebeband kann zur Markierung von Fahrspuren, Korridoren und gefährlichen und verbotenen Bereichen in Fabriken, Lagern und Krankenhäusern verwendet werden. Die Verwendung dieses Klebebandes an Stelle von Lackfarben eliminiert die Zeit für das Trocknen der Farben. Da das Klebeband auch schnell entfernt werden kann ist es im Vergleich zu Farbe eine schnellere, vielseitigere und kosteneffizientere Lösung. Diese robusten Klebebänder werden auch in der Fahrzeugwartung und -reparatur, Bauwesen, Schiffsbau und anderen Industrien eingesetzt.
Die empfohlenen Anwendungen sind Fahrbahn- und Sicherheitsmarkierungen, temporärer Oberflächenschutz, Eloxieren und Galvanisieren, Feinlinien-Farbmaskierung, Farbkodierung, Versiegelung von Kanistern und Lagerbehältern, Bündeln und Verstärken oder Dekorieren.
Rubber adhesive offer an adhesion strength of 26 oz./inch. Tensile strength is 270 N/100 mm (14 lbs./inch).