Trübungsstandards, Formazin
Lieferant: VWR Chemicals
88231.180EA 89.7 EUR
88231.180 88231.270 88232.180 88232.270 88233.180 88233.270 88234.180 88234.270 88235.180 88235.270 88236.180 88236.270 88237.180 88237.270 88238.180 88238.270 88240.180 88240.270 88241.180 88241.270 88244.180 88244.270 88245.180 88245.270 88246.180 88246.270 88247.180 88247.270
Trübungsstandards, Formazin
Standards Trübungsstandards
Alle Trübungsstandardlösungen sind Zertifizierte Referenzmaterialien.
Dieser Standard entspricht auch den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs zu „2.2.1. Klarheit und Opaleszenz von Flüssigkeiten“ und ISO 7027-1 „Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der Trübung – Teil 1: Quantitative Verfahren“.
Standards: Hergestellt und kalibriert unter einem Qualitätssystem mit:
- ISO 9001 Zertifizierung
- Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 - Prüfung
- Akkreditierung nach ISO 17034 - Hersteller von Referenzmaterialien