Sicherheitsbrillen, 2891
Lieferant: 3M
2891-SG 2891S-SG
MMMA2891-SGEA 31.2 EUR
MMMA2891-SG MMMA2891S-SG
Sicherheitsbrillen, 2891
Vollsichtbrillen
Die Schutzbrillen der Serie 2891 sind hochumhüllte, klare Polycarbonat-Schutzbrillen mit Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung für hervorragenden Schutz.
  • Schutzbrillen im modernen, schlanken Design bieten dem Träger ein hervorragendes Sichtfeld
  • Die Antibeschlagbeschichtung ist auch nach mehrmaligem Waschen, Desinfizieren durch Einweichen in verdünntem Bleichmittel oder Verwendung von Alkoholtupfern wirksam
  • Breites, elastisches Nylonband für einfache Anpassung und Passform
  • Klare Linse für hervorragenden Schutz vor ultravioletter (UV) Strahlung
  • Starke Polycarbonat-Linse für Stoßfestigkeit
  • Linsenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 BT 9 KN CE
  • Rahmenkennzeichnung: 3M EN166 3459 BT CE 3M 2891S
Verwenden Sie die Schutzbrille der Serie 2890 für Augenschutz mit einem hervorragenden Sichtfeld, Schutz vor Gasen und Dämpfen und reduziertem Beschlagen bei Hitze oder Feuchtigkeit. Das moderne, schlanke Design verfügt über eine klare, starke Polycarbonat-Linse für Stoßfestigkeit. Der breite, elastische Nylonriemen ermöglicht eine einfache Anpassung, um eine enge und bequeme Passform zu gewährleisten.
Schutzbrillen sind mit abgedichtetem Design zum Schutz vor Flüssigkeiten, Staub, Gasen und Dämpfen oder mit indirekter Belüftung zur Verbesserung der Luftzirkulation erhältlich.
Die 3M Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung sorgt für klare Sicht und widersteht dem Beschlagen länger als herkömmliche Antibeschlagbeschichtungen, selbst nach mehrmaligem Waschen, einschließlich der Verwendung von Alkoholtüchern oder der Desinfektion durch Einweichen in verdünntem Bleichmittel. Überlegene Antibeschlag- und Antikratzeigenschaften sorgen für erhöhte Haltbarkeit, Sichtbarkeit und erfüllen die K&N-Kennzeichnungsanforderungen von EN166.
Standards: EN 166