Handschuhe, Vinyl, A905
Lieferant: Portwest
A905BLUM A905BLUL A905BLUXL
PRTWA905BLUMEA 8.1 EUR
PRTWA905BLUM PRTWA905BLUL PRTWA905BLUXL
Handschuhe, Vinyl, A905
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe werden aus hochwertigem Polyvinylchlorid hergestellt.
  • Latexfrei
  • Puderfrei
  • Glatt und nicht strukturiert mit Rollrand
  • DOP-frei
  • Superweich für überragenden Benutzerkomfort
  • Dehnbarkeit reduziert Ermüdung der Hände
Ideal für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln, allgemeine Arbeiten und den Hausgebrauch.
Standards: Kat. I, Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen