Flammhemmende antistatische Fleecejacken, Modaflame™, FR30
Lieferant: Portwest
FR30NARM FR30NARL FR30NARXXL FR30NARS FR30NARXL FR30NARXXXL
PRTWFR30NARMEA 132 EUR
PRTWFR30NARM PRTWFR30NARL PRTWFR30NARXXL PRTWFR30NARS PRTWFR30NARXL PRTWFR30NARXXXL
Flammhemmende antistatische Fleecejacken, Modaflame™, FR30
Arbeitskleidung
Diese Modaflame™-Fleecejacken bestehen aus doppelseitigem Antipilling-Fleece. Zur Ausstattung gehören zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Gegenständen. Bequeme elastische Bündchen und Kordelzug am Saum.
  • Verstellbarer Saum mit Kordelzug
  • Reißverschlussöffnung vorne
  • Handwärmetaschen mit Reißverschluss
  • Stoff mit UPF-Bewertung 50+ blockiert 98% der UV-Strahlen
  • Außenmaterial besteht aus Modaflame™ Knit (280 g)
Diese Modaflame™-Kleidungsstücke können geschichtet werden, um einen Gesamt-Arc Thermal Performance Value (ATPV) oder einen Energy Break Open Threshold (Ebt)-Wert zu erreichen. Dieses branchenführende Sortiment bietet Multistandard-Schutz für gefährliche Umgebungen.
Standards: EN ISO 11612 (A1, B1, C2); EN 1149.