Hi-Vis Latzhose, Bizflame™ Antistatische Regenhose mit Fütterung, S781
Lieferant: Portwest
S781YERS S781YERM S781YERXL S781YERXXL S781YERL
PRTWS781YERSEA 127 EUR
PRTWS781YERS PRTWS781YERM PRTWS781YERXL PRTWS781YERXXL PRTWS781YERL
Hi-Vis Latzhose, Bizflame™ Antistatische Regenhose mit Fütterung, S781
Arbeitskleidung
Diese wasserdichte Hose ist ideal für nasse Bedingungen, bei denen zusätzliche Wärme benötigt wird. Elastische, flammhemmende Hosenträger halten die Hose beim Beugen und Strecken an Ort und Stelle, während die hochgezogene Rückseite für zusätzliche Wärme und Schutz sorgt.
  • Flammfester und wasserdichter Stoff verhindert das Eindringen von Wasser
  • Premium-Nähte auf feuerfestem Reflektionsband
  • Flammfestes Baumwollfutter bietet zusätzliche Wärme und Komfort
  • Verschweißte Nähte bieten zusätzlichen Schutz
  • Einstellbare Riemen ermöglichen eine sichere Sitz
  • Reißverschlüsse an den Beinen für einfaches Anziehen über Arbeitsstiefel
  • Vollständig elastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
Durchgehende Dreifachnähte für Robustheit auch unter härtesten Bedingungen. Industriell waschbares, schwer entflammbares Band sorgt für bessere Sichtbarkeit. Verhindert statische Aufladung beim Tragen. Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält.
Außenmaterial: Bizflame Regen 250 g
Fütterungsmaterial: 100% flammfeste Fütterung aus Baumwolle 170 g
Standards: CE-CAT III; EN ISO 14116 Index 3; EN 1149 -5; EN 343:2019 Klasse 3:3 X; EN 13034 Typ 6; EN ISO 20471 Klasse 1.
Verpackung:
Bitte beachten Verwenden Sie umweltfreundliches Puder und keinen Weichspüler.