Warnschutz-Latzhosen, Ungefüttert, S388
Lieferant: Portwest
S388ORRL S388ORRM S388ORRS S388ORRXL S388ORRXXL S388ORRXXXL
PRTWS388ORRLEA 61.5 EUR
PRTWS388ORRL PRTWS388ORRM PRTWS388ORRS PRTWS388ORRXL PRTWS388ORRXXL PRTWS388ORRXXXL
Warnschutz-Latzhosen, Ungefüttert, S388
Arbeitskleidung
Diese einfarbige Latzhose bietet alle qualitativ hochwertigen Eigenschaften und Vorteile der bewährten zweifarbigen S488 Latzhose.
  • Reflektierende Streifen ermöglichen eine bessere Sichtbarkeit
  • Sechs Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • Aufgesetzte Gesäßtasche
  • Elastisches Rückenteil
  • Einstellbare Seitenöffnung für verbesserte Beweglichkeit
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
Hergestellt aus 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit PU-Beschichtung, 190 g.
Standards: RIS-3279-TOM ISSUE 1; EN 3More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell S388
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Industrie,Outdoor
Riskobereich Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
Geschlecht Unisex
Arm- oder Beinlänge Brustlänge
Stoff Polyester/PU
Gewicht 380 g