VWR® Stepper, Mehrfachdispenser
Lieferant: VWR Collection
613-0964EA 257 EUR
613-0964 613-1262
VWR® Stepper, Mehrfachdispenser
Pipetten Mehrfachdispenser
Der Stepper ist in Kombination mit den VWR® Dispenser-Spitzen eine bewährte Systemlösung für den kompletten Bereich von Dispensiervolumina von 1 μl bis 5000 μl.
  • Leicht (105 g) - für das Dispensieren langer Serien geeignet
  • Zuverlässiges Gerät mit geringen Wartungsanforderungen dank robustem Design und einer Bauweise mit einem Minimum an Verschleißteilen
  • Ergonomisches Design und Positionierung des Dosierungsknopfes im oberen Bereich des Gerätes für einhändige Bedienung bei Volumenauswahl, Füllen und Abgabe
  • Auswahlmöglichkeit zwischen der höchsten Präzision oder den maximalen Wiederholungen des gewünschten Abgabevolumens (je nach Anforderungen der Anwendung)
  • Auf Funktion und Präzision nach Herstellung geprüft – Seriennummer wird nur zugeordnet, wenn die Anforderungen von DIN EN ISO 86551 erfüllt werden