VWR®, Drosophila-Röhrchen
Lieferant: VWR
VWR®
734-2258EA 254 EUR
734-2258 734-2259 734-2254 734-2265 734-2255 734-2257 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Drosophila-Röhrchen
Vials
Für Lagerung, Handhabung und Transport von Drosophila.
Hergestellt in einer nach ISO 9001:2000 zertifizierten Einrichtung. Enge und weite Röhrchen werden aus Polypropylen, Polystyrol oder K-Resin hergestellt und lose im Karton oder auf Tabletts verpackt.
Polystyrol (PS): Das Harz hat glasartige Eigenschaften und ermöglicht eine klare verzerrungsfreie Sicht auf Geschlecht und Verhalten der Fliegen.
Polypropylen (PP), Autoklavierbar: PP ist ein klares Harz und weicher als PS. Dies ist für kostensensitive Experimente und klare Sicht optimal.
K-Resin: K-Harz ist ein hochwertiges und kratzfestes Harz, das die Klarheit von PS mit der Biegsamkeit von PP kombiniert.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.