VWR® Tiefkühlboxen
Lieferant: VWR
VWR®
479-0641EA 171 EUR
479-0641 479-0642 479-0643
VWR® Tiefkühlboxen
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
–20 °C Mini Tiefkühlbox aus PC/mit ungiftigem Gel gefüllt
Die –20 °C Mini Tiefkühlbox hält 12 Reaktionsgefäße (0,5 oder 1,5 ml) mehr als 1 Stunde unter –20 °C. Für den Labortisch oder Transport geeignet. Mit ungiftigem Gel gefüllt. Vor der Verwendung für mindestens 24 Stunden bei –25 °C in einem Gefrierschrank kühlen; zwischen den Einsätzen bei –25 °C lagern.
–20 °C Maxi Tiefkühlbox aus PC/mit ungiftigem Gel gefüllt
Die –20 °C Maxi Tiefkühlbox hält 32 Reaktionsgefäße (0,5 oder 1,5 ml) mehr als 1 Stunde unter –20 °C. Für den Labortisch oder Transport geeignet. Drahtgriff sichert den Deckel beim Tragen. Kühlbox und Deckel mit ungiftigem Gel gefüllt. Zwischen den Einsätzen bei –25 °C lagern.
–20 °C Tiefkühlbox aus PC/mit ungiftigem Gel gefüllt
Die –20 °C Tiefkühlbox kann Temperaturen zwischen –20 und –15 °C für bis zu 4 Stunden aufrecht erhalten. Aus Polycarbonat. Fasst 20 Reaktionsgefäße oder Kryoröhrchen (1,5 bis 2,0 ml). Im Lieferumfang enthaltene Einsätze für 0,2 bis 0,5 ml-Reaktionsgefäße. Aufgedrucktes Gitter, Deckel mit Markierungen, Arretiergriff, rutschfeste Unterseite. Zwischen den Einsätzen bei –25 °C lagern.