Accessories for Cell culture inserts
Lieferant: Corning
3517 3519 3520 3521
734-1600EA 260.08 EUR
734-1600 734-1601 734-1602 734-1603
Accessories for Cell culture inserts
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Speziell konzipiertes Zubehör zur Verwendung mit Costar® Netwell™ Einlagen.
  • Netwell™ Träger und Griffe ermöglichen das gleichzeitige Verarbeiten von bis zu 12 Proben pro Träger
  • Die Reagenzientabletts aus PS sind in weiß für kolorimetrischen Reaktionskontrast oder in schwarz für bessere Sichtbarkeit der Gewebeabschnitte verfügbar
  • Jedes Trägerset enthält 8 Träger und 8 Griffe