Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischer Form, ungraduiert, ohne Schraubverschluss, PYREX®
Lieferant: Corning
99502-10 99502-50
734-4251EA 117.02 EUR
734-4251 734-4254
Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischer Form, ungraduiert, ohne Schraubverschluss, PYREX®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Glas von Corning werden aus PYREX® Borosilikatglas Typ I hergestellt.
Diese Röhrchen weisen eine gleichmäßigere Wandstärke, eine gut geformte konische Spitze und einen langlebigen Spitzenradius auf. Das optimal geformte Spitzendesign ermöglicht eine einfache Entnahme der Proben nach der Zentrifugation. Die Röhrchen sind für eine Zentrifugation von bis zu 3000 RCF ausgelegt und werden in praktischen, leicht zu verwendenden Packungen verpackt, die zum Schutz während des Transports schrumpfversiegelt sind.
Bestellinformation: Alle Verschlüsse müssen separat bestellt werden. Für kompatible Schraubverschlüsse wählen Sie entweder Einweg-Phenolverschlüsse mit Gummieinlagen oder wiederverwendbare Schraubverschlüsse mit PTFE-Einlagen für verbesserte chemische Beständigkeit.