Reagenzreservoirs zum Einmalgebrauch
Lieferant: BIOTIX
SR-0025-BWM 63300130 63300133 63300135 63300120 63300121 63300126 63300129 63300124 63300127 63300125 63300128 63300118
613-2857EA 77.4 EUR
613-2857 613-1190 613-1193 613-1191 613-2852 613-2853 BITX63300126 613-2860 BITX63300124 BITX63300127 613-2856 613-2859 613-2850
Reagenzreservoirs zum Einmalgebrauch
Reagenz-Reservoirs
Diese Einweg-Reservoirs wurden für Anwendungen mit Mehrkanalpipetten entwickelt und können mit Pipetten mit bis zu 12 Kanälen verwendet werden. Anwender können wählen zwischen opak weißen PVC-Reservoirs oder durchscheinenden PS-Reservoirs in verschiedenen Verpackungsausführungen.
  • Steril oder unsteril
  • Angewinkelte Seiten und ein V-förmiger Boden erlauben eine maximale Rückgewinnung von Reagenzien
  • Alle Reservoirs verfügen über Graduierungen im Inneren und Ecken mit Ausguss
  • Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen (Pyrogene)
HergestelltMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable