VWR®, Reagenzflaschen, enghalsig
Lieferant: VWR
VWR®
215-4370EA 108 EUR
215-4370 VWRI215-4376_BOM VWRI215-4371_U 215-4369 215-4368 215-4367 215-4377 215-4366 215-4365 215-4376 215-4375 215-4374 215-4373 215-4372 215-4371
VWR®, Reagenzflaschen, enghalsig
Flaschen Glasflaschen
Aus klarem oder braunem Natronkalkglas. Ideal für Probenahme, Lagerung von Pulvern oder Transport von Flüssigkeiten sowie andere Anwendungen ohne hohe thermische Belastung.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Klares oder braunes Glas, inklusive schwarzem PP-Schraubverschluss
  • Braune Glasflaschen speziell zur Verwendung mit lichtempfindlichen Flüssigkeiten
Die Flaschen können sterilisiert werden, jedoch darf die Temperaturdifferenz (Δ T) nicht über 40 °C liegen.
Standards: Gewinde gemäß DIN 168.