Dekontaminationslösung, RNase-ExitusPlus™
Lieferant: PanReac AppliChem
RNase-ExitusPlus™ ist eine alkalifreie, nicht korrosive und nicht krebserregende Reinigungslösung, die hochwirksam gegen RNase-Kontamination ist. RNase-ExitusPlus™ hat nachweislich mehr als 20 μg an RNase A deaktiviert, die auf den Boden eines Mikrozentrifugenröhrchens festgetrocknet wurde. RNase-ExitusPlus™ ist ca. 18 Monate stabil und hitzebeständig. Es sollte bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei niedrigeren Temperaturen kann sich ein Präzipitat bilden, das einfach durch Erwärmung auf ca. 37 °C aufgelöst werden kann. RNase-Exitus Plus™ wird in Sprühflaschen geliefert, eine 1-l-Nachfüllpackung ist ebenfalls erhältlich.
- Catalytic and cooperative effects of the components cause a very rapid non-enzymatic, non-sequence-specific degradation of protein and RNase molecules
- All components of RNase-ExitusPlus™ are readily and not harmful or toxic for humans
- No aggressive mineral acids or alkaline substances are used; equipment and materials are not damaged or corroded even after prolonged incubation times
- No organic solvents or volatile components, no toxic fumes
- Elevated temperatures above approx. 50 °C speed up the reaction and the efficiency