Fluoreszierende Nukleotide, Amersham CyDye™
Lieferant: Cytiva
PA53521 PA53021 PA53022 PA55021 PA55022 PA53026 PA55026 PA55321 PA55322 PA53031
PA53521EA 521 EUR
PA53521 PA53021 PA53022 PA55021 PA55022 PA53026 PA55026 PA55321 PA55322 PA53031
Fluoreszierende Nukleotide, Amersham CyDye™
Proteinkonjugate und Markierungen
Fluoreszierende Nukleotide zur Markierung von DNA- und RNA-Sonden, insbesondere bei der Mehrfarbenanalyse in Microarrays, FISH, Chromosomenidentifizierung, Ganzchromosomenmarkierung, Karyotypisierung und Genkartierung.
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Geringe unspezifische Bindung
  • Hohe Fotostabilität
  • Hohe Wasserlöslichkeit
  • pH-unempfindlich
CyDye™ labelled nucleotides are available in a range of bright and intense colours with narrow emission bands for multiplexing with a single sample.