RT-PCR-Beads, illustra™ Ready-To-Go™
Lieferant: Cytiva
27-9266-01 27-9267-01 27-9259-01
27-9266-01EA 528 EUR
27-9266-01 27-9267-01 27-9259-01
RT-PCR-Beads, illustra™ Ready-To-Go™
Nukleinsäure-Reagenzien RT-PCR und cDNA Reagenzien
Vordosierte, gefriergetrocknete Beads, die die Reagenzien enthalten, die für die einstufige reverse Transkriptions-PCR mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit erforderlich sind.
  • Vordosierte, bei Raumtemperatur stabile Einzeldosenperlen gewährleisten eine höhere Reproduzierbarkeit zwischen Reaktionen, minimieren Pipettierschritte und reduzieren das Risiko von Pipettierfehlern und Kontamination. Optimiert als Ein-Röhrchen-, Ein-Schritt-RT-PCR-Reaktion für sowohl cDNA-Synthese als auch PCR Jede Charge mit RT-PCR Beads wurde zur Gewährleistung von chargenübergreifender Reproduzierbarkeit auf ihre Fähigkeit geprüft, hochspezifische PCR-Produkte zu erzeugen
  • Für hochgradig reproduzierbare reverse PCR-Transkriptionen in einem Schritt
Ready-To-Go™ RT-PCR Beads wurden für die RT-PCR optimiert. Jede bei Raumtemperatur stabile Perle enthält M-MuLV-Reverse Transkriptase, RNase-Inhibitor, Puffer, Nukleotide und Taq DNA-Polymerase. Die einzigen zusätzlich erforderlichen Reagenzien sind Wasser, Template-RNA und Primer. Die Reagenzien sind für die Volllänge-cDNA-Synthese bis >7,5 kb und optimale Sensitivität aus PCR optimiert.
Das Ready-To-Go™ Perlenformat reduziert die Anzahl der Pipettierschritte erheblich, wodurch die Reproduzierbarkeit der RT-PCR-Technik gesteigert und das Risiko der Kontamination und des RNA-Abbaus minimiert wird. Ready-To-Go™ RT-PCR Beads sind in dünnwandigen 0,5 oder 0,2-ml-Röhrchen erhältlich, die mit den meisten Thermocyclern kompatibel sind. Die 0,2-ml-Röhrchen kommen im Format einer Fertigplatte mit 96 Vertiefungen (8×12), von der einzelne Streifen mit jeweils acht Röhrchen einfach abgenommen werden können. Diese Flexibilität ermöglicht die Verwendung entweder der gesamten 96-Well-Platte, Achterstreifen oder einzelner 0,2-ml-Röhrchen. Jede Packung Ready-To-Go™ RT-PCR Beads enthält: RT-PCR-Perlen, Kontrollreaktionen und pd(N)6- und oligo(dT)-cDNA-Primer.
Lieferumfang: Jede Packung Ready-To-Go™ RT-PCR Beads enthält: RT-PCR-Perlen, Kontrollreaktionen und pd(N)₆- und oligo(dT)-cDNA-Primer.