Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® classic pure
Lieferant: Bode
9751250 980389 9803920 980390 980391
BODL9751250EA 45.4 EUR
BODL9751250 115-4027 115-2437 115-3082 115-3083
Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® classic pure
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Sterillium® classic pure ist farbstoff- und parfümfrei und eignet sich deswegen besonders gut für Anwender mit empfindlicher Haut. Das Propanol-basierte Handdesinfektionsmittel ist ein einfach zu verwendendes Produkt zum Einreiben. Nur 90 Sekunden Einwirkzeit für eine chirurgische Handdesinfektion.
  • Umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze und umhüllte Viren
  • Anwendung in allen Bereichen des Gesundheitswesens und anderer hygieneempfindlichen Branchen
  • Hautfreundlich mit ausgezeichneter Hautverträglichkeit auch bei Langzeitnutzung
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.