Automatisierte analytische Spritze, tragbar, eVol® XR
Lieferant: SGE Analytical Science
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 100.4 EUR
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Automatisierte analytische Spritze, tragbar, eVol® XR
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
eVol® ist die Kombination eines digital gesteuerten elektronischen Antriebs mit einer XCHANGE®-fähigen analytischen Spritze. Das Ergebnis ist ein digital gesteuertes Dispensersystem mit Direktverdrängung, das programmiert werden kann, um eine Vielzahl an Liquid Handling-Verfahren reproduzierbar und präzise auszuführen.
  • Präzise, nutzerunabhängige Bearbeitungsverfahren
  • XCHANGE® analytische Spritzen können leicht und schnell ausgetauscht und somit bestimmten Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden, wodurch eine mögliche Kreuzkontamination von Reagenzien verhindert wird
  • Perfekt für präzises Ansaugen und Dispensieren sowohl von wässrigen als auch nicht wässrigen Flüssigkeiten
Typische Anwendungen: Vorbereitung von Kalibrierstandards, Hinzufügen von internen Standards, präzises Dispensieren von nicht wässrigen Flüssigkeiten, Probenverdünnung. Für das Dispensieren von flüssigen Volumina im Bereich von 0,2 bis 1000 μl sind nur fünf XCHANGE® Spritzen erforderlich.
eVol® verfügt über ein Touch Wheel und eine Farbanzeige. Das intelligente Menü ermöglicht einen logischen und schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Die Programmierfunktionen sind intuitiv und enthalten Hilfsfunktionen und Eingabeaufforderungen.
Zur Erfüllung der strikten Laborstandards (z. B. GLP, GMP, FDA) kann eVol® einfach kalibriert werden, damit eine präzise Dispensierung jederzeit gewährleistet ist. Die gravimetrische Kalibrierung ist einfach, intuitiv und kann in beliebigen Zeitintervallen ausgeführt werden. Kalibrationsfaktoren können für bis zu zehn XCHANGE® Spritzen gespeichert und beim Wechsel der Spritze schnell geladen werden.
Hinweis: Alle SGE 25 bis 250 µl Ersatznadeln können mit eVol® 50 und 100 µl Spritzen verwendet werden. Alle SGE 1 bis 2,5 ml Ersatznadeln können mit eVol® 500 µl Spritzen verwendet werden.
Lieferumfang: Das eVol® XR Starter-Kit wird mit eVol® XR elektronischer Spritze, drei eVol® Spritzen (5, 100 µl und 1 ml), Ständer, Universal-Ladegerät, Bedienungsanleitung und CD mit Handbuch in mehreren Sprachen geliefert. Das eVol® NMR Starter-Kit enthält eine eVol® elektronische Spritze (Griff), drei eVol® Spritzen (die 5-µl-Spritze wird mit einer 115 mm-Nadel geliefert, die 50- und 500-µl-Spritzen werden mit 115- und 180-mm-Nadeln geliefert), Ständer, Universal-Ladegerät, umfassende Bedienungsanleitung und CD mit Handbuch in mehreren Sprachen.