UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Lieferant: Lovibond
71307000 71307500
LOVI71307000EA 4423.8 EUR
LOVI71307000 LOVI71307500
UV/visible spectrophotometers, XD 7000 (Vis) and XD 7500 (UV-Vis)
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Die Geräte der XD-Serie sind ideal geeignet für Routine- und Spektralanalysen. Als echte Allrounder erleichtern das XD 7000 und das XD 7500 vor allem mit der automatischen Methodenerkennung mithilfe von Barcodes, automatischer Küvettenerkennung und mehr als 150 vorprogrammierten Methoden die Arbeitsroutine und unterstützen neben der analytischen Qualitätskontrolle auch die Good Labor Practice (GLP). Die Geräte gibt es zusammen mit den barcodierten Küvetten und umfangreichem Zubehör aus einer Hand – das schont zusätzlich Ihren Geldbeutel. Hochwertige Referenzstrahloptik, Bedienerfreundlichkeit, eine einfache Handhabung und die vielsprachige globale Einsatzfähigkeit runden die Vielseitigkeit der VIS- und UV/VIS-Spektralphotometer ab, die auch für den flexiblen Einsatz vor Ort ausgestattet sind..
  • hochwertige Referenzstrahl Optik
  • automatische Testerkennung über Barcodesystem
  • automatische Küvettenerkennung
  • Unterstützung der analytischen Qualitätssicherung
  • mehr als 150 analytische Methoden vorprogrammiert
  • frei programmierbare Mehrschritt und MultiWellenlängen Meßmethoden
  • Kinetikmessungen
  • brilliantes Farbdisplay, Ethernet, USB A und USB B Port
Neueste Technik: Die Spektralphotometer XD 7000 und XD 7500 sind mit VIS beziehungsweise UV/VIS Referenz-Strahl-Technologie ausgestattet.
Automatische Testerkennung: Jede der über 150 vorprogrammierten Lovibond® Methoden wird per Barcode ebenso wie die Küvettenart erkannt.
Analytische Qualitätssicherung: Standard-Prozeduren zur analytischen Qualitätssicherung unterstützen die Überprüfung des Photometers, des Gesamtsystems (inkl. chemischer Methodik) und die Überprüfung von Matrix-Effekten.
Eingebaute Sicherheitsstufen: Die Geräte unterstützen die Vergabe von Passworten und die Zuweisung von bis zu drei unterschiedliche Rechteebenen.
Zusatzfunktionen: Messung von Transmission und Absorption, Spektren-Scan, Kinetik-Analyse, sowie die Erstellung von benutzerdefinierten Methoden.
Schnittstellen für die Datenverarbeitung: Sie möchten Ihre Daten weiterverarbeiten? Mit Ethernet, USB B, USB A für externen Speicher, Tastatur, Barcodescanner und Drucker stehen verschiedene Varianten zur Verfügung.